Principaux documents
664790
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenyl)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4′-Methyl-3-formylbiphenyl, 4′-Methyl[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6242
Densité
1.0758 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
Clé InChI
VEEXIHQTCQUWED-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C