Principaux documents
663379
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 663379 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
245-249 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)-c2nnc(N)o2
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-11-12-9(10)14-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
Clé InChI
IEJVXWOVBNWQCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable