Principaux documents
663050
Sigma-Aldrich
trans-1-Octen-1-ylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
(E)-1-Octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester, E-2-(1-Octenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H27BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446
Point d'ébullition
86-90 °C/0.4-0.5 mmHg
Densité
0.881 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h11-12H,6-10H2,1-5H3/b12-11+
Clé InChI
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves