Principaux documents
662852
Sigma-Aldrich
Allylcyclopentane
97%
5 G
122,00 $
25 G
446,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
122,00 $
25 G
446,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.440
pb
125-127 °C/750 mmHg
Densité
0.792 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES 
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Clé InChI
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.9 °C - closed cup