Key Documents
662348
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
220-225 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clé InChI
UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block used in the construction of pyrimidinyl substituted benzoxazinones, small molecule rennin inhibitors.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Noel A Powell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5912-5949 (2007-06-19)
We report the design and synthesis of a series of 6-(2,4-diaminopyrimidinyl)-1,4-benzoxazin-3-ones as orally bioavailable small molecule inhibitors of renin. Compounds with a 2-methyl-2-aryl substitution pattern exhibit potent renin inhibition and good permeability, solubility, and metabolic stability. Oral bioavailability was found