Principaux documents
661724
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
≥99.5%
Synonyme(s) :
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCHCH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.23
Beilstein:
956572
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
4.44 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
55 °C (lit.)
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation of silyl-ethers by Rh(I) catalysis.[1]
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-11.2 °F
Point d'éclair (°C)
-24 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Jung-Woo Park et al.
Organic letters, 9(20), 4073-4076 (2007-09-11)
Highly efficient O-silylation of alcohol with vinylsilane was developed using a catalyst system consisting of [(COE)(2)RhCl](2) and HCl. In this reaction, a key intermediate is chlorosilane, generated from vinylsilane and HCl, which can be regenerated in the catalytic cycle. Various