Principaux documents
661198
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-prolinamide
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Aminocarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)proline amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
104-108 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-5-7(12)8(11)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
PITJAAIPVBVRAO-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable