Documents
659533
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2C(ND2)CD2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
165 °C
Pf
24-28 °C
Densité
1.048 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6D/hD2
Clé InChI
CBTVGIZVANVGBH-BIGNBOPISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67.8 °C - closed cup