658812
Tetra-N-phenylbenzidine
97%
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetraphenylbenzidine, TPB, Tetraphenylbenzidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
230-234 °C
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28N2/c1-5-13-31(14-6-1)37(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)30-23-27-36(28-24-30)38(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34/h1-28H
Clé InChI
DCZNSJVFOQPSRV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable