Principaux documents
658065
Sigma-Aldrich
2-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
92-96 °C
Chaîne SMILES 
COCCc1ccc(OCc2ccccc2B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-6-8-15(9-7-13)21-12-14-4-2-3-5-16(14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
Clé InChI
AIHKULKLGCOJRY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable