657816
N-Boc-DL-2-amino-1-propanol
95%
Synonyme(s) :
(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
52-59 °C
Chaîne SMILES
CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)
Clé InChI
PDAFIZPRSXHMCO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
116.6 - 118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 - 48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges