Key Documents
657786
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-butanol
97%
Synonyme(s) :
[1-(Hydroxymethyl)propyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.450
Chaîne SMILES 
CCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO3/c1-5-7(6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)
Clé InChI
LQRGWGOFPUXNOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup