Principaux documents
657719
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14BrFN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.563
pb
120-122 °C/0.02 mmHg
Densité
1.411 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Br)ccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14BrFN2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
Clé InChI
NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter