Principaux documents
657581
Sigma-Aldrich
4-Methylresorcinol
97%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxy-4-methylbenzene, 2,4-Dihydroxyphenylmethane, 2,4-Dihydroxytoluene, 2,4-Toluenediol, 4-Methyl-1,3-benzenediol
About This Item
Formule linéaire :
H3CC6H3(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
104-108 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
FNYDIAAMUCQQDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable