Principaux documents
657239
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2,3-dihydroxyquinoxaline
96%
Synonyme(s) :
6-Nitroquinoxaline-2,3-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
345-347 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
Oc1nc2ccc(cc2nc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5N3O4/c12-7-8(13)10-6-3-4(11(14)15)1-2-5(6)9-7/h1-3H,(H,9,12)(H,10,13)
Clé InChI
RYMLSFWVYNAKAR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable