Principaux documents
656941
Sigma-Aldrich
Diethyl Maleate-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O13COCH=CH13COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Poids mol.
174.16 by atom % calculation
pb
225 °C
Pf
-10 °C
Densité
1.076 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
Clé InChI
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup