Documents
656437
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 2,6-dichloronicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-3-5(8)10-6(4)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
IFVVGOJYWCHRCT-UHFFFAOYSA-N
Application
Replacement of chlorides with fluorides using anhydrous nucleophilic fluoride salts generated from potassium fluoride and an arene transfer agent.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Haoran Sun et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5), 528-529 (2007-01-26)
Fluoride relay is used to generate exceptionally nucleophilic fluoride reagents from KF on a time scale commensurate with radiotracer synthesis.