Principaux documents
655929
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
F3COC6H3(Cl)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.428
Point d'ébullition
94-96 °C/11 mmHg
Densité
1.524 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup