655090
3-Methyl-1-butylboronic acid
Synonyme(s) :
Isopentylboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
80-91 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UVMWVBMFEDQYRW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Selective copper-promoted cross-coupling with aromatic amines
- Synthesis of indazole based analog sensitive Akt inhibitors
- Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable