Principaux documents
654671
Sigma-Aldrich
N-sec-Butyl(trimethylsilyl)amine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H19NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
liquid
pb
125 °C (lit.)
Densité
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Clé InChI
IBUPNBOPJGCOSP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.