Documents
654566
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
4-(2-Thienyl)benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
238-243 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
Clé InChI
CVDUBQJEQNRCIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable