Key Documents
654043
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
29-34 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cc(C=O)cn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-5(4-8)2-6-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves