Principaux documents
653446
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-3-hydroxypiperidine
97%
Synonyme(s) :
1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.549
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
Clé InChI
UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for bioresolution of tertiary amino ester protic ionic liquids using subtilisin
Reactant for synthesis of:
  • Muscarinic M3 selective antagonists
  • Rho kinase inhibitors
  • Piperidine derivatives for investigations into α-adrenoreceptor direct activation
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges