Documents
653039
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-oxopiperazine
puriss., 98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
puriss.
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
156-160 °C (lit.)
156-160 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-4-10-7(12)6-11/h4-6H2,1-3H3,(H,10,12)
Clé InChI
FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable