Documents
652903
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5ClIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
125-129 °C (lit.)
125-129 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Clé InChI
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par