651842
Gold etchant, nickel compatible
213,00 $
About This Item
213,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.3 mmHg ( 15 °C)
Composition
volatiles, 50-80%
pb
100 °C/1 atm
Solubilité
H2O: miscible at 20 °C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.