Principaux documents
651249
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H8BFO3/c1-5(11)6-3-2-4-7(8(6)10)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3
Clé InChI
SEMRLZGDJZRZMC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable