Documents
650757
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(C=O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
RPJKVMCCDKVUJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves