Principaux documents
650706
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl diphenylsulfonium triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H17F3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
132-136 °C (lit.)
λmax
298 nm
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C22H17S.CHF3O3S/c1-3-12-19(13-4-1)23(20-14-5-2-6-15-20)22-17-9-11-18-10-7-8-16-21(18)22;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-17H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
OOYZLFZSZZFLJW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable