Documents
649740
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5600 (lit.)
Point d'ébullition
72-74 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-3-8-5(2-7)6-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup