Principaux documents
649422
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
97%
Synonyme(s) :
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9FN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
191-195 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
hydrazine
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2OS/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(16-9)11(15)14-13/h1-6H,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
XMNWZKXRDIGYBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable