Documents
649252
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyl)toluene
97%
Synonyme(s) :
Methyl p-tolyl sulfone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
85-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)11(2,9)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable