Principaux documents
649082
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentyne
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(CH3)C≡CCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
71-73 °C (lit.)
Densité
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC#CC(C)C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h6H,1-3H3
Clé InChI
SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup