Key Documents
648922
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
90%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.514
Densité
1.111 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(O)(C#C)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-4-6-9(11)7-5-8/h1,4-7,12H,2H3
Clé InChI
JEHIMMYBAYPVHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup