Key Documents
647691
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
4-Acetylamino-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
220-224 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8N2O5/c1-5(12)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)11(15)16/h2-4H,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
Clé InChI
BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves