Principaux documents
647683
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzothiazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Forme
solid
Pf
194-198 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Nc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C7H5BrN2S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Clé InChI
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Claire Bagnéris et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8428-8433 (2014-05-23)
Voltage-gated sodium channels are important targets for the development of pharmaceutical drugs, because mutations in different human sodium channel isoforms have causal relationships with a range of neurological and cardiovascular diseases. In this study, functional electrophysiological studies show that the