Documents
133434
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
203-205 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1nc2c(Cl)cccc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(9)11-5/h1-3H,(H2,9,10)
Clé InChI
OEQQFQXMCPMEIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Amino-4-chlorobenzothiazole undergoes condensation reaction with 4-acetamidobenzaldehyde to form tridentate Schiff base.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Antibacterial Zn (II) compounds of. Schiff bases derived from some benzothiazoles.
Chohan ZH and Supuran CT.
Main Group Metal Chemistry, 25(5), 291-296 (2002)