Principaux documents
647667
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3,5-trimethylpyrazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
30-34 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
Clé InChI
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves