Documents
647284
Sigma-Aldrich
2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Synonyme(s) :
[[2,2′-(Phenylimino-κN)bis[ethanolato-κO]](2-)]-2-pyridinylboron
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H17BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
B1(C2=CC=CC=N2)OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO1
InChI
1S/C15H17BN2O2/c1-2-6-14(7-3-1)18-10-12-19-16(20-13-11-18)15-8-4-5-9-17-15/h1-9H,10-13H2
Clé InChI
QDIQDVHNUYDVDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
Application
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of 2-pyridylboronate
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hodgson, P.B.; Salingue, F.H.
Tetrahedron Letters, 685-687 (2004)