Principaux documents
646350
Sigma-Aldrich
4-Pentylbromobenzene
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-pentylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5260 (lit.)
pb
203-204 °C (lit.)
Densité
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CCCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup