Principaux documents
646105
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenol
97%
1 G
63,30 $
10 G
584,00 $
63,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
63,30 $
10 G
584,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4Br2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
79-83 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clé InChI
PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Shengnan You et al.
Soft matter, 13(18), 3334-3340 (2017-04-20)
Rod-coil molecules 1a, 1b and 2a, 2b, consisting of biphenyl and phenyl units connected by an acetylene bond as the rod segment and oligo(ethylene glycol) (OEG) as the coil segment, were synthesized and characterized. Molecules 1a and 1b incorporate a