Key Documents
644471
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
purification grade
Synonyme(s) :
Monoglyme
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro Beilstein :
1209237
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Qualité
purification grade
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
48 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
396 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Impuretés
≤0.003% water
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
85 °C (lit.)
Pf
−58 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup