Principaux documents
644269
Sigma-Aldrich
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5710 (lit.)
Point d'ébullition
124-128 °C/0.02 mmHg (lit.)
Densité
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1Cl
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(7-11(10)13)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
Clé InChI
PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter