Principaux documents
644056
Sigma-Aldrich
4-(3-Aminophenyl)benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
3′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 3′-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
119-123 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(c1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(15)8-12/h1-8H,15H2
Clé InChI
FMVREQADBPVLTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable