Principaux documents
643068
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-iodotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H3(F)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5800 (lit.)
pb
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
RZGYAMQMAVTAKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86.7 °C - closed cup