Documents
642495
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5530 (lit.)
Point d'ébullition
216-217 °C (lit.)
Densité
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves