Principaux documents
642169
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
115-119 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(8(10)5-7)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
Clé InChI
LIWIJBBAMBDXME-ONEGZZNKSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable