641588
Dodecyl methyl sulfoxide
98%
56,00 $
About This Item
56,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
59-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfoxide
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCS(C)=O
InChI
1S/C13H28OS/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
CJPDBKNETSCHCH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable