Principaux documents
640107
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
39-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-2-1-4(10)3-11-5/h1-3H,10H2
Clé InChI
IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in a covenient, one-pot, synthesis of azaindoles.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)