Principaux documents
639249
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-2-mercaptophenylmethanol
About This Item
Formule linéaire :
HSC6H3(F)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
60-64 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Clé InChI
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable